Merck
142956
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)2C6H3SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
266.62
Beilstein:
2147583
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
101-103 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClN2O6S/c7-16(14,15)6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
Clave InChI
SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride causes the sulfonation of glycosylamines to yield N-glycosyl-2,4-dinitrobenzenesulfonamides.
May contain up to 3.5% benzene
Aplicación
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride was used to protect primary amines. It was used as starting reagent in the synthesis of tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophenyl) sulfonyl]aminoacetate.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vishwanath Gaitonde et al.
Journal of carbohydrate chemistry, 31(4-6), 353-370 (2013-01-26)
The N-glycosyl-2,4-dinitrobenzenesulfonamides were accessed via benzoyl-protected β-glycosyl azides. The azides were reduced with Adams' catalyst to the corresponding amines. The glycosylamines were sulfonated with 2,4-dinitrobenzenesulfonyl chloride to form N-glycosyl-2,4-dinitrobenzenesulfonamides in moderate yields. β-Glycosyl amides were then prepared in 67 -
Rachel J Ball et al.
Artificial DNA, PNA & XNA, 1(1), 27-35 (2011-06-21)
Halogen-labelled peptide organic acid (HPOA) monomers have been synthesised and incorporated into sequence-specific peptide nucleic acid (PNA) probes. Three different types of probe have been prepared; the unmodified PNA probe, the PNA probe with a mass marker, and the PNA