142166
Triphenylantimony(V) diacetate
97%
About This Item
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
core: antimony
reagent type: catalyst
mp
217-221 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)O[Sb](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
MPOFCRCFZPKTCF-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable