Merck
138940
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trichloropyridazine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4HCl3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.42
Beilstein:
127119
Número CE:
Número MDL:
Análisis
98%
cadena SMILES
Clc1cnnc(Cl)c1Cl
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T G Warshaw
Contact dermatitis, 18(5), 257-258 (1988-05-01)
A primary irritant dermatitis to 3,4,5-trichloropyridazine was observed on the hands of a chemist after accidental exposure. Healing was rapid in comparison to a report on 3,4,6-trichloropyridazine toxicity. Prompt treatment with a potent topical corticosteroid, wet soaks, and an oral
J J Freeman et al.
Contact dermatitis, 18(5), 259-262 (1988-05-01)
The potential of 3,4,5-trichloropyridazine to induce contact sensitization was assessed in the guinea pig maximization test of Magnusson and Kligman and also in the closed patch test described by Buehler. The test material was a 1% solution of 3,4,5-trichloropyridazine in