Merck
137685
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl acetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
167.00
Beilstein:
1743110
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
impurezas
<3% acetic anhydride
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−14-−13.8 °C (lit.)
densidad
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OCCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
Clave InChI
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromoethyl acetate was used as alkylating reagent during asymmetric total synthesis of (+)-1-deoxylycorine and (+)-lycorine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Takuya Uto et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(31), 20669-20677 (2018-07-31)
Chitin is a promising biomass resource and has high potential for industrial applications owing to its huge annual production in nature. However, it exhibits poor processability and solubility due to its very stable and crystalline character. Recently, ionic liquids (ILs)
The first asymmetric total syntheses of (+)-lycorine and (+)-1-deoxylycorine.
Schultz AG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(26), 6210-6219 (1996)