137472
2,4-Dimethylanisole
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
UJCFZCTTZWHRNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Dimethylanisole was used to study the solvolysis of 1,4-dimethyl-4-nitrocyclohexa-2,5-dien-1. It was used to study the photolysis of charge transfer complex of 2,4-dimethylanisole with tetranitromethane.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Photochemical Nitration by Tetranitromethane. Part XXXVII. t Adduct Formation and the Regiochemistry of Attack of Trinitromethanide Ion on Radical Cations in the Photochemical Reactions of 2-Methyl-, 2, 3-Dimethyl-and 2, 4-Dimethylanisoles.
Timmerman-Vaughan DJ.
Acta Chemica Scandinavica, 51(19971), 73-87 (1997)
The role of ion-molecule pair intermediates in acid-catalyzed solvolysis. General base-catalyzed formation of 4-methylbenzyl carbocation and its trapping by nucleophiles.
Thibblin A.
The Journal of Organic Chemistry, 58(26), 7427-7433 (1993)
Reactions of the 1-hydroxy-1, 4-dimethylcyclohexadienyl cation, an intermediate in the solvolysis of 1, 4-dimethyl-4-nitrocyclohexa-2, 5-dien-1-ol.
Fischer A, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 64(6), 1093-1101 (1986)