135259
(3-Bromopropyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinónimos:
NSC 84074
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
228-230 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].BrCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21BrP.BrH/c22-17-10-18-23(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ZAHUZZUGJRPGKW-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis of functionalized polyurethanes using cationic ring-opening polymerization and click chemistry
- Semipinacol rearrangement and direct arylation
- Olefination of benzaldehydes
- C-H activation / cycloisomerization
- Intramolecular dehydrobromination
- Cycloisomerizations of bromodienes and enynes
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable