Merck
131911
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfurylamine
97%
Sinónimos:
2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
101.15
Beilstein:
102729
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
153-154 °C/744 mmHg (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCC1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2
Clave InChI
YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tetrahydrofurfurylamine was used to study specific interactions between unlike molecules by calculating the molar excess enthalpies.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Bolinaga R, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 10(7), 667-673 (1978)
Steffen Tröger-Müller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(49), 11810-11817 (2017-05-05)
We report the synthesis of task-specific imidazolium ionic compounds and ionic liquids with key functionalities of organic molecules from electro-, polymer-, and coordination chemistry. Such products are highly functional and potentially suitable for technology applications even though they are formed