Merck
131415
Sigma-Aldrich
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC10H6CO2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
264.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
solid
bp
257-261 °C/160 mmHg (lit.)
mp
129-132 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C17H12O3/c18-16-11-13-7-5-4-6-12(13)10-15(16)17(19)20-14-8-2-1-3-9-14/h1-11,18H
Clave InChI
SRMZHGJLSDITLO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate was used in the synthesis of a series of new azoic coupling components, derivatives of naphthol AS.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Synthesis of aizen spilon black TRH and its derivatives.
Dyes and Pigments, 14(4), 287-305 (1990)