130192
trans-3-Nitrocinnamic acid
97%
Sinónimos:
trans-3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
mp
200-202 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b5-4+
Clave InChI
WWXMVRYHLZMQIG-SNAWJCMRSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable