Documentos clave
12973
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride polymer bound
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.5 mmol/g loading
Sinónimos:
(Chlorocarbonyl)polystyrene
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Extensión del etiquetado
~1.5 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 2% DVB
tamaño de partícula
100-300 mesh
Otras notas
Support for SPOS of polyheterocyclic isoxazoles; Scavenger for removing excess amines
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E.J. Kantorowski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 6797-6797 (1997)
Jürgen Eich et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 37(1), 84-93 (2019-11-08)
The described methods are able to analyse the triphenylmethane dyes malachite green (MG), crystal violet (CV) and brilliant green (BG) as well as their leuco metabolites leuco malachite green (LMG), leuco crystal violet (LCV) and leuco brilliant green (LBG) on the
S.W. Kaldor et al.
Tetrahedron Letters, 37, 7193-7193 (1996)