128414
4′-Fluoropropiophenone
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5059 (lit.)
densidad
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup