Merck
128023
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3BrN2S · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
259.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
165 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Br[H].Nc1ncc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S.BrH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
Clave InChI
NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide was used in the preparation of N-(5-Bromo-2-thiazolyl)-2-acetylamino-2-ethoxycarbonyl-3-(2-furyl)-propanamide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
T Kitagawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(3), 335-339 (2001-03-20)
N-Substituted 2-acetylamino-2-ethoxycarbonyl-3-(2-furyl)propanamides (8) were synthesized through the reaction of amines (13) with 2-acetylamino-2-ethoxycarbonyl-3-(2-furyl)propanoic acid (3b), which was prepared via condensation of 2-(bromomethyl)furan (10b) with diethyl acetamidomalonate, followed by partial hydrolysis of the resultant diethyl ester (3a) in the presence of