125210
3-Chloroquinuclidine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12ClN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
182.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
236-239 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cl.ClC1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H12ClN.ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;/h6-7H,1-5H2;1H
Clave InChI
OOMINTVSHDCDRK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Chloroquinuclidine hydrochloride has been used in determination of equilibrium constants in D2O for the formation of imines/iminium ions from addition of glycine methyl ester to acetone and from addition of glycine to phenylglyoxylate by 1H-NMR analysis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Juan Crugeiras et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(6), 2041-2050 (2008-01-18)
Equilibrium constants in D2O were determined by 1H NMR analyses for formation of imines/iminium ions from addition of glycine methyl ester to acetone and from addition of glycine to phenylglyoxylate. First-order rate constants, also determined by 1H NMR, are reported