125016
4-Chloro-2′-butyrothienone
97%
Sinónimos:
4-Chloro-1-(2-thienyl)-1-butanone
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.565 (lit.)
densidad
1.663 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-5-1-3-7(10)8-4-2-6-11-8/h2,4,6H,1,3,5H2
Clave InChI
NPFQPHILVMHTKP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)