123366
2-Heptanone
98%
Sinónimos:
Methyl pentyl ketone
About This Item
densidad de vapor
3.94 (vs air)
presión de vapor
2.14 mmHg ( 20 °C)
Análisis
98%
temp. de autoignición
739 °F
lim. expl.
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?