123358
1-Chloro-2-methylpropene
98%
Sinónimos:
Isocrotyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C\Cl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
KWISWUFGPUHDRY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup