Merck
122432
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile
97%
Sinónimos:
4-Cyano-1-naphthylamine
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC10H6CN
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario:
solid
Ensayo:
97%
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
174.5-176.5 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-6H,13H2
Clave InChI
LUSIZUFVMKYWGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile on hydrolysis yields 4-amino-1-naphthoic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Y Qian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 7(12), 3011-3024 (2000-02-05)
Cysteine farnesylation at the carboxylate terminal tetrapeptide CAAX of Ras protein is catalyzed by farnesyltransferase. This lipid modification is necessary for regulatory function of both normal and oncogenic Ras. The high frequency of Ras mutation in human cancers has prompted