Merck
12234
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23FN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
338.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid, purum, ≥97.0% (HPLC)
grado
purum
Análisis
≥97.0% (HPLC)
formulario
solid
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C17H23FN2O4/c1-17(2,3)24-16(23)20-10-8-19(9-11-20)14(15(21)22)12-6-4-5-7-13(12)18/h4-7,14H,8-11H2,1-3H3,(H,21,22)
Clave InChI
ZSGKIKRNLJANGA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable