121045
4-Chlorophenyl sulfoxide
97%
Sinónimos:
Bis(4-chlorophenyl) sulfoxide
About This Item
Análisis
97%
mp
141-144 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(Cl)cc2
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable