Merck
119903
Sigma-Aldrich
6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
98%
Sinónimos:
4-Methylesculetin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Beilstein:
162550
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
274-276 °C (lit.)
λmáx.
348 nm
cadena SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
Aplicación
Can be used as a fluorescent sensor to monitor the consumption of a boronic acid in a Suzuki cross-coupling reaction. Fluorescence is easily detectable to the naked eye using a standard hand-held long-wave UV lamp (365 nm).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Timothy E Barder et al.
Organic letters, 9(1), 137-139 (2006-12-29)
[reaction: see text] Although boronic acids are widely used in metal-catalyzed reactions, it is difficult to assay their consumption. As such, we developed a reversible fluorescent sensor that is activated upon binding a boronic acid. The sensor can be used