Merck
11927
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96.0% (GC)
Sinónimos:
Cl-PADMA, 2-Chloro-1,1-dimethoxypropane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.59
Beilstein:
5422299
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Análisis
≥96.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
bp
126-127 °C (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(OC)C(C)Cl
Otras notas
prices for bulk quantities on request
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)