Permítanos ayudarlereaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
extent of labeling
~1.2 mmol/g N loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
100-300 mesh
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Substitute for soluble DEAD in Mitsunobu reactions which is easily separable and non-explosive
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?