Merck
116289
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitroanisole
98%
Sinónimos:
1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
187.58
Beilstein:
640872
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
41-43 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
HISHUMDTGXICEZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-chloro-3-nitroanisole is used to synthesize a group of derivatives of 7-methanesulfonylamino-6-phenoxychromone at the pyrone and phenoxy rings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
T Inaba et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(1), 131-139 (2000-03-08)
A group of derivatives of 7-methanesulfonylamino-6-phenoxychromone (1) at the pyrone and phenoxy rings was synthesized starting with 4-chloro-3-nitroanisole and evaluated against acute and chronic inflammations in oral administration in animals. Significant potency in the rat models of carrageenin-induced edema (CPE)