Merck
116033
Sigma-Aldrich
Hemicholinium-15
99%
Sinónimos:
4,4-Dimethyl-2-hydroxy-2-phenylmorpholinium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
288.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
mp
186-188 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccccc2
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)