115894
Triphenylarsine oxide
97%
Sinónimos:
(Diphenylarsoroso)benzene, Triphenylarsine monoxide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
191-193 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[As](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15AsO/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clave InChI
CLVJBRYGLQNRDA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges