Merck
115827
Sigma-Aldrich
N,N-Bis(2,2-diethoxyethyl)methylamine
97%
Sinónimos:
2,2′-Methyliminobis(acetaldehyde diethyl acetal)
About This Item
Fórmula lineal:
[(C2H5O)2CHCH2]2NCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
263.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.4259 (lit.)
bp
220-222 °C/244 mmHg (lit.)
densidad
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(CN(C)CC(OCC)OCC)OCC