Merck
113220
Sigma-Aldrich
1-Phenylundecane
99%
Sinónimos:
Undecylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5(CH2)10CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
232.40
Beilstein:
2044467
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
316 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3
Clave InChI
XBEADGFTLHRJRB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Undecylbenzene (1-Phenylundecane) forms a charge-transfer complex with fluoranil.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
K Elias Ikonen et al.
Journal of chromatography. A, 1614, 460705-460705 (2019-11-23)
An update for ASTM D2425, "Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Middle Distillates by Mass Spectrometry," was recently released to expand its scope by adding modern mass spectrometric instrumentation and a new sample type, synthesized hydrocarbons. While the method