Merck
11252
Sigma-Aldrich
cis-2-Aminocycloheptanecarboxylic acid hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Nombre del producto
cis-2-Aminocycloheptanecarboxylic acid hydrochloride, ≥98.0% (TLC)
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder or crystals
color
colorless to white
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.N[C@@H]1CCCCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-7-5-3-1-2-4-6(7)8(10)11;/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11);1H/t6-,7+;/m0./s1
Clave InChI
KCRZBDJVYOBHIP-UOERWJHTSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)