111937
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.592 (lit.)
bp
150 °C/34 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
densidad
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H
Clave InChI
CEOCVKWBUWKBKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
278.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
137 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter