111147
3-Methyl-1-pentene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1719110
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
presión de vapor
436 mmHg ( 37.7 °C)
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
54 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
densidad
0.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
LDTAOIUHUHHCMU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Methyl-1-pentene has been synthesized by the pyrolysis of ethylene –butene-2 mixtures in a static system.
Aplicación
3-Methyl-1-pentene has been used to study the rate constant of chlorine atom.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Kinetics of reactions of chlorine atoms with a series of alkenes at 1 atm and 298 K: structure and reactivity.
Ezell MJ, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(23), 5813-5820 (2002)
Ene reactions of olefins. I. The addition of ethylene to 2-butene and the decomposition of 3-methylpentene-1.
International Journal of Chemical Kinetics, 10(3), 307-324 (1978)
Peter Tieu et al.
Frontiers in chemistry, 8, 599-599 (2020-08-06)
Metal nanoparticle catalysts functionalized with small, well-defined organic ligands are important because such systems can provide a spatial control in the catalyst-substrate interactions. This article describes the synthesis, stability, and catalytic property evaluations of four different Pd nanoparticles capped with