110124
1,2,3-Trichloropropane
99%
Sinónimos:
Glycerol trichlorohydrin, Trichlorohydrin
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
densidad
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
Clave InChI
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Kidney,Liver,Mucous membranes
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup