110035
1-Propanol
≥99%
Sinónimos:
Alcohol propílico
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99%
temp. de autoignición
700 °F
lim. expl.
13.7 %
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
97 °C
mp
−127 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible
densidad
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup