Merck
10987
Sigma-Aldrich
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium, polymer-bound
extent of labeling: ~0.06 mmol/g loading
Sinónimos:
Palladium-tetrakis(triphenylphosphine), polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
~0.06 mmol/g loading
matriz
crosslinked with 1% DVB
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
Clave InChI
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Polymer bound palladium catalyst
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
I. Fenger et al.
Tetrahedron Letters, 39, 4287-4287 (1998)
Mira Okshevsky et al.
MicrobiologyOpen, 7(2), e00552-e00552 (2017-11-23)
Bacillus cereus is one of the most common opportunistic pathogens causing foodborne illness, as well as a common source of contamination in the dairy industry. B. cereus can form robust biofilms on food processing surfaces, resulting in food contamination due to