109509
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
200-203 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl.NNc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
Clave InChI
ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable