10911
tert-Butyl acetoacetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
ACTB
About This Item
Productos recomendados
grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensayo
≥98.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?