Merck
108839
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzothiazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NS
Número de CAS:
Peso molecular:
163.24
Beilstein:
116455
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
36-40 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2sc(C)nc2c1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup