Merck
107859
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7ClN2O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.71
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
161-164 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H7ClN2O3S2/c1-3-5(14(7,11)12)13-6(8-3)9-4(2)10/h1-2H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
NXGKPRKPUCSEIL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride was used in high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for acetazolamide.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
J Gal et al.
Current eye research, 1(6), 361-365 (1981-01-01)
A high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for acetazolamide is presented. A 100-microliter sample is mixed with an aliquot of the internal standard solution and the mixture, buffered at pH 4.5, is extracted with ethyl acetate. The extract is evaporated to