107069
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
143-143.5 °C (lit.)
densidad
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1F