106534
1,1,2,2-Tetrachloroethane
reagent grade, 97%
Sinónimos:
Acetylene tetrachloride
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
densidad de vapor
5.8 (vs air)
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
densidad
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Clave InChI
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable