Merck
10635
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
purum, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H6Na2O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
412.30
Beilstein:
3582949
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
impurezas
≤3% water
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S([O-])(=O)=O
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)