101869
Cycloundecanone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C11H20(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
168.28
Beilstein:
1617293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.481 (lit.)
bp
106 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCCCCCCCC1
InChI
1S/C11H20O/c12-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-11/h1-10H2
Clave InChI
UPOSSYJVWXLPTA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cycloundecanone forms an inclusion complex with delta-cyclodextrin.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Kazuaki Harata et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (17)(17), 1968-1969 (2002-09-26)
The crystal structure of the delta-cyclodextrin complex with cycloundecanone shows a channel-type structure consisting of head-to-head dimer units that include four guest molecules.
H Akasaka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(12), 1986-1989 (2001-01-06)
The complex forming ability of delta-cyclodextrin delta-CD with 7 kinds of macrocyclic compounds (MCCs) with 8-15 carbon atoms in the ring as models of large guest molecules was studied in aqueous solution and compared with the complexation properties of alpha-