Merck
101087
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-phenylacetophenone
technical grade
Sinónimos:
ω-Bromo-4-phenylacetophenone, 4-Phenylphenacyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4COCH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
275.14
Beilstein:
513838
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
mp
123-125 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
phenyl
cadena SMILES
BrCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-14(16)13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
Clave InChI
KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTPN6(5777)
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)