100072
Isoxanthopterin
97%
Sinónimos:
2-Amino-4,7-dihydroxy-1,3,5,8-tetraazanaphthalene, 2-Amino-4,7-dihydroxypteridine, 2-Amino-4,7-pteridinediol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
cadena SMILES
NC1=NC2=C(N=CC(=O)N2)C(=O)N1
InChI
1S/C6H5N5O2/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)8-1-2(12)9-4/h1H,(H4,7,9,10,11,12,13)
Clave InChI
GLKCOBIIZKYKFN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)