Merck
07370
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzoic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
171.58
Beilstein:
2085846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98.0% (T)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to faint brown
mp
214-215 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable