AC7300012812
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Chloro-4,6-dimethyl-pyrimidin-2-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: ACI-01020-500MG
190,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: ACI-01020-500MG
190,00 €
Iupac Name
5-chloro-4,6-dimethyl-2-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-3-5(7)4(2)9-6(10)8-3/h1-2H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
HQNDPBJMXXODGK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01020
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)