Merck
ADVH99BD2457
AChemBlock
3-bromo-4,6-dichloro-2-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.89
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-4,6-dichloro-2-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2F2N/c7-4-2(8)1-3(9)12-5(4)6(10)11/h1,6H
Clave InChI
OXEGKJLIVRVCST-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x185212-3-bromo-4-6-dichloro-2-difluoromethyl-pyridine.html
Synonym
3-bromo-4,6-dichloro-2-(difluoromethyl)pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x185212-3-bromo-4-6-dichloro-2-difluoromethyl-pyridine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)