Merck
ADVH996C1058
AChemBlock
1,1-Bis-iodomethyl-cyclopropane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.87
Iupac Name
1,1-diiodocyclopropane
Inchi Code
1S/C3H4I2/c4-3(5)1-2-3/h1-2H2
Clave InChI
FLVRSZNOVIPOOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/x189170-1-1-bis-iodomethyl-cyclopropane.html
Synonym
1,1-diiodocyclopropane
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x189170-1-1-bis-iodomethyl-cyclopropane.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)