Merck
ADVH98DE5FFC
AChemBlock
ethyl 5,6-difluoro-1H-indole-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
250 MG
330,68 €
1 G
716,48 €
5 G
2394,39 €
Referencia (SKU) del distribuidor: S78700-250MG
330,68 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
330,68 €
1 G
716,48 €
5 G
2394,39 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: S78700-250MG
330,68 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 5,6-difluoro-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9F2NO2/c1-2-16-11(15)10-4-6-3-7(12)8(13)5-9(6)14-10/h3-5,14H,2H2,1H3
Clave InChI
OVSOYWROLOCQIS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light gray solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s78700-ethyl-5-6-difluoro-1h-indole-2-carboxylate.html
Synonym
ethyl 5,6-difluoro-1h-indole-2-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s78700-ethyl-5-6-difluoro-1h-indole-2-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)