Merck
ADVH97EBD500
AChemBlock
Ethyl 2-Cyano-3-(4-nitrophenyl)acrylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C12H10N2O4/c1-2-18-12(15)10(8-13)7-9-3-5-11(6-4-9)14(16)17/h3-7H,2H2,1H3/b10-7+
Clave InChI
YVACJZRCOWZWPY-JXMROGBWSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u137892-ethyl-2-cyano-3-4-nitrophenyl-acrylate.html
Synonym
ethyl (E)-2-cyano-3-(4-nitrophenyl)acrylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u137892-ethyl-2-cyano-3-4-nitrophenyl-acrylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)