Merck
ADVH97EBD467
AChemBlock
4-[(Ethylamino)methyl]phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[(ethylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-2-10-7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10-11H,2,7H2,1H3
Clave InChI
QXPDGPSSMVINMG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u136819-4-ethylamino-methyl-phenol.html
Synonym
4-((ethylamino)methyl)phenol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u136819-4-ethylamino-methyl-phenol.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)